tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Lieferant: Apollo Scientific
PC421142-1G
PC421142-250MG
APOSPC421142-1GEA
393
CHF
APOSPC421142-1G
APOSPC421142-250MG
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
tert-Butyl 3,5-difluoro-4-formylbenzoate
Formel:
C₁₂H₁₂F₂O₃ |
MDL Number:
MFCD11975649 CAS-Nummer: 467442-12-2 |