6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421113-1G PC421113-250MG PC421113-5G
APOSPC421113-1GEA 495 CHF
APOSPC421113-1G APOSPC421113-250MG APOSPC421113-5G
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
6-Bromo-2-trifluoromethyl-1H-indole
Formel: C₉H₅BrF₃N
MW: 264,042 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30721252
CAS-Nummer: 1782390-81-1