5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421093-1G PC421093-250MG
APOSPC421093-1GEA 602 CHF
APOSPC421093-1G APOSPC421093-250MG
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole 95%
5-Bromo-2-(difluoromethyl)-1,3-thiazole
Formel: C₄H₂BrF₂NS
Lager Temperatur: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD23106373
CAS-Nummer: 1319255-36-1