2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
PC421032-1G PC421032-500MG
APOSPC421032-1GEA 411 CHF
APOSPC421032-1G APOSPC421032-500MG
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃NO
MW: 197.542 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17168453
CAS-Nummer: 1206980-39-3