2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421030-1G
PC421030-500MG
PC421030-250MG
APOSPC421030-1GEA
94
CHF
APOSPC421030-1G
APOSPC421030-500MG
APOSPC421030-250MG
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(difluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₄BrF₂NO MW: 224,003 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185842 CAS-Nummer: 845827-14-7 |
Learn more
![](/m-ch.vwr.com/de_CH/images/about_vwr_275x315.jpg)