2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC421021-1G
PC421021-500MG
PC421021-5G
APOSPC421021-1GEA
227
CHF
APOSPC421021-1G
APOSPC421021-500MG
APOSPC421021-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₃BrF₃NO MW: 241.993 g/mol Siedepunkt: 75 °C (15 mm Hg) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10698596 CAS-Nummer: 888327-36-4 UN: 2810 ADR: 6.1 III |