4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC421019-1G PC421019-250MG
APOSPC421019-1GEA 112 CHF
APOSPC421019-1G APOSPC421019-250MG
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
4-(Trifluoromethoxy)-2-(trifluoromethyl)aniline hydrochloride
Formel: C₈H₅F₆NO·ClH
MW: 281,583 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27923427
CAS-Nummer: 1588441-12-6