4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 1-(4-Chlorophenyl)-2-(4-fluorophenyl)ethanone
PC421014-1G PC421014-250MG PC421014-5G
APOSPC421014-1GEA 166 CHF
APOSPC421014-1G APOSPC421014-250MG APOSPC421014-5G
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
4'-Chloro-2-(4-fluorophenyl)acetophenone
Formel: C₁₄H₁₀ClFO
MW: 248,68 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02063016
CAS-Nummer: 126866-15-7