Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-Fluoro-2-oxopropanoic acid sodium salt monohydrate, 3-Fluoropyruvic acid sodium salt monohydrate
PC4205-1G
PC4205-5G
APOSPC4205-1GEA
521
CHF
APOSPC4205-1G
APOSPC4205-5G
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate 98%
Sodium 3-fluoro-2-oxopropanoate monohydrate
Formel:
C₃H₂FO₃·Na·H₂O MW: 146,05 g/mol Melting Pt: 145 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00149108 CAS-Nummer: 238754-68-2 EINECS: 220-880-1 |