α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Amino-1-(4-fluorophenyl)-2-methylpropane hydrochloride, 1,1-Dimethyl-2-(4-fluorophenyl)ethylamine hydrochloride
PC4170N-1G PC4170N-5G
APOSPC4170N-1GEA 165 CHF
APOSPC4170N-1G APOSPC4170N-5G
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
α,α-Dimethyl-4-fluorophenethylamine hydrochloride
Formel: C₁₀H₁₄FN·ClH
MW: 203,684 g/mol
Melting Pt: 180 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075463
CAS-Nummer: 2413-54-9