3-Fluor-DL-phenylalanin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
APOSPC4148-25GEA 628 CHF
APOSPC4148-25G APOSPC4148-250MG APOSPC4148-5G
3-Fluor-DL-phenylalanin 98%
3-Fluor-DL-phenylalanin
Formel: C₉H₁₀FNO₂
MW: 183,2 g/mol
Melting Pt: 240…250 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004273
CAS-Nummer: 456-88-2
EINECS: 220-104-1