5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
PC412498-1G
PC412498-5G
APOSPC412498-1GEA
329
CHF
APOSPC412498-1G
APOSPC412498-5G
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
5-Hydroxy-2-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₆BF₃O₄ MW: 221,926 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12913937 CAS-Nummer: 1217500-69-0 |