3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC412324-1G
PC412324-250MG
APOSPC412324-1GEA
861
CHF
APOSPC412324-1G
APOSPC412324-250MG
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
3-Chloro-4-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formel:
C₇H₅BClF₃O₃ Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD10697423 CAS-Nummer: 870822-79-0 |