2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenyl)boronic acid
PC412302-1G
PC412302-250MG
APOSPC412302-1GEA
340
CHF
APOSPC412302-1G
APOSPC412302-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid 98%
2-Chloro-4-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid
Formel:
C₇H₇BClFO₃ MW: 204,391 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09998845 CAS-Nummer: 1256355-46-0 |