3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412286-1G
PC412286-250MG
APOSPC412286-1GEA
1230
CHF
APOSPC412286-1G
APOSPC412286-250MG
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester 96%
3-Chloro-5-cyano-2-fluorophenylboronic acid, pinacol ester
Formel:
C₁₃H₁₄BClFNO₂ MW: 281,518 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15143597 CAS-Nummer: 1218790-15-8 |