2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenylboronic acid, (2-Fluoro-3-(hydroxymethyl)phenyl)boronic acid
PC412062-1G PC412062-5G PC412062-25G
APOSPC412062-1GEA 156 CHF
APOSPC412062-1G APOSPC412062-5G APOSPC412062-25G
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid 97%
2-Fluoro-3-hydroxymethylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BFO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17926485
CAS-Nummer: 1256355-08-4