3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411335-1G
PC411335-5G
APOSPC411335-1GEA
241
CHF
APOSPC411335-1G
APOSPC411335-5G
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-(Difluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₄F₂N₂O₂ MW: 162.094 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD18262323 CAS-Nummer: 681034-51-5 |