4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411330-1G PC411330-5G
APOSPC411330-1GEA 474 CHF
APOSPC411330-1G APOSPC411330-5G
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
4,4-Difluoro-1-(2-furyl)butane-1,3-dione
Formel: C₈H₆F₂O₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03420652
CAS-Nummer: 480438-97-9