1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411323-1G
PC411323-5G
APOSPC411323-1GEA
55.7
CHF
APOSPC411323-1G
APOSPC411323-5G
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
1-[3-(Difluoromethoxy)phenyl]methanamine hydrochloride
Formel:
C₈H₉F₂NO·ClH MW: 209.621 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD15209619 CAS-Nummer: 1106917-71-8 |