2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411321-1G PC411321-5G
APOSPC411321-1GEA 48.8 CHF
APOSPC411321-1G APOSPC411321-5G
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
2-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₉H₁₀F₃NO·ClH
MW: 241,638 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25371225
CAS-Nummer: 1431962-93-4