3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411320-1G PC411320-5G
APOSPC411320-1GEA 57.5 CHF
APOSPC411320-1G APOSPC411320-5G
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
3-(Pentafluoroethyl)-1H-pyrazol-5-ol
Formel: C₅H₃F₅N₂O
MW: 202,082 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04968776
CAS-Nummer: 173468-46-7