5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411311-1G PC411311-5G
APOSPC411311-1GEA 41.8 CHF
APOSPC411311-1G APOSPC411311-5G
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
5-Chloro-2-(difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₇H₆ClF₂NO·ClH
MW: 230,039 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25371274
CAS-Nummer: 1431963-04-0