3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC411307-1G PC411307-5G
APOSPC411307-1GEA 26.2 CHF
APOSPC411307-1G APOSPC411307-5G
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
3-(Difluoromethoxy)aniline hydrochloride
Formel: C₇H₇F₂NO·ClH
MW: 195,594 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25371275
CAS-Nummer: 1431965-57-9