1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC411306-1G
PC411306-5G
APOSPC411306-1GEA
41.8
CHF
APOSPC411306-1G
APOSPC411306-5G
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
1-(2-Fluoroethyl)-4-iodo-5-methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₆H₈FIN₂ MW: 254,044 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD25949457 CAS-Nummer: 1443278-91-8 |