1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
PC411282-1G
PC411282-250MG
PC411282-500MG
APOSPC411282-1GEA
1060
CHF
APOSPC411282-1G
APOSPC411282-250MG
APOSPC411282-500MG
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-ol
Formel:
C₆H₁₀F₂O MW: 136,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29918535 CAS-Nummer: 1784303-38-3 |