cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411279-100MG
PC411279-1G
PC411279-250MG
APOSPC411279-100MGEA
518
CHF
APOSPC411279-100MG
APOSPC411279-1G
APOSPC411279-250MG
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
cis-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₅H₈F₃NO·ClH MW: 191,579 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23106129 CAS-Nummer: 1408075-93-3 |