trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411278-100MG
PC411278-250MG
APOSPC411278-100MGEA
936
CHF
APOSPC411278-100MG
APOSPC411278-250MG
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
trans-3-Amino-1-(trifluoromethyl)cyclobutan-1-ol hydrochloride
Formel:
C₅H₈F₃NO·ClH MW: 191,579 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23106128 CAS-Nummer: 1408075-16-0 |