2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC411275-1G
PC411275-500MG
PC411275-5G
APOSPC411275-1GEA
786
CHF
APOSPC411275-1G
APOSPC411275-500MG
APOSPC411275-5G
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetonitrile
Formel:
C₆H₇F₂N Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD24856416 CAS-Nummer: 1219019-02-9 |