1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
PC411273-1G PC411273-5G
APOSPC411273-1GEA 786 CHF
APOSPC411273-1G APOSPC411273-5G
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
1-(3,3-Difluorocyclobutyl)ethan-1-one
Formel: C₆H₈F₂O
MW: 134,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28501817
CAS-Nummer: 1621223-57-1