2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
PC411272-100MG PC411272-1G PC411272-250MG
APOSPC411272-100MGEA 411 CHF
APOSPC411272-100MG APOSPC411272-1G APOSPC411272-250MG
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
2-(3,3-Difluorocyclobutyl)acetaldehyde
Formel: C₆H₈F₂O
MW: 134,124 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24856435
CAS-Nummer: 1374657-08-5