3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
PC411261-1G PC411261-250MG
APOSPC411261-1GEA 610 CHF
APOSPC411261-1G APOSPC411261-250MG
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
3-(Fluoromethyl)azetidine hydrochloride
Formel: C₄H₈FN·ClH
MW: 125,572 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD27991715
CAS-Nummer: 1642298-59-6