2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410123-1G PC410123-5G
APOSPC410123-1GEA 69.6 CHF
APOSPC410123-1G APOSPC410123-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
2-(Difluoromethoxy)-5-methylaniline hydrochloride
Formel: C₈H₉F₂NO·ClH
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD25371272
CAS-Nummer: 1431962-90-1