5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC410089-1G PC410089-25G PC410089-5G
APOSPC410089-1GEA 69.6 CHF
APOSPC410089-1G APOSPC410089-25G APOSPC410089-5G
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-3-amine hydrochloride
Formel: C₄H₄F₃N₃·ClH
MW: 187.551 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18633449
CAS-Nummer: 1418117-74-4