4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Fluoropiperidin-4-yl)methanol hydrochloride
PC409057-1G
PC409057-250MG
APOSPC409057-1GEA
195
CHF
APOSPC409057-1G
APOSPC409057-250MG
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
4-Fluoro-4-Piperidinemethanol hydrochloride
Formel:
C₆H₁₂FNO·ClH Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD19105116 CAS-Nummer: 1254115-16-6 |