N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
PC409010-1G PC409010-250MG
APOSPC409010-1GEA 80.8 CHF
APOSPC409010-1G APOSPC409010-250MG
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
N-t-BOC-cis-4-Fluoro-L-prolinonitrile
Formel: C₁₀H₁₅FN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09263600
CAS-Nummer: 426844-76-0