1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408836-1G PC408836-250MG
APOSPC408836-1GEA 314 CHF
APOSPC408836-1G APOSPC408836-250MG
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
1-Bromo-3-(pentafluoroethyl)benzene
Formel: C₈H₄BrF₅
MW: 275,013 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24386133
CAS-Nummer: 18739-03-2