1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC408835-1G
PC408835-250MG
PC408835-5G
APOSPC408835-1GEA
481
CHF
APOSPC408835-1G
APOSPC408835-250MG
APOSPC408835-5G
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene 95%
1-Bromo-2-(pentafluoroethyl)benzene
Formel:
C₈H₄BrF₅ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10000932 CAS-Nummer: 112754-17-3 |