4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408556-1G
PC408556-250MG
APOSPC408556-1GEA
188
CHF
APOSPC408556-1G
APOSPC408556-250MG
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
4,6-Difluoro-5-methylpyrimidine
Formel:
C₅H₄F₂N₂ MW: 130,095 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11656645 CAS-Nummer: 18260-64-5 |