5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Lieferant: Apollo Scientific
PC408553-1G
PC408553-250MG
APOSPC408553-1GEA
393
CHF
APOSPC408553-1G
APOSPC408553-250MG
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
5-Fluoro-2-methylpyrimidin-4-amine
Formel:
C₅H₆FN₃ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD23099431 CAS-Nummer: 1416372-67-2 |