2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (2-Bromo-6-fluorophenyl)acetic acid
PC408232-10G PC408232-5G
APOSPC408232-10GEA 1220 CHF
APOSPC408232-10G APOSPC408232-5G
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
2-Bromo-6-fluorophenylacetic acid
Formel: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,034 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13185377
CAS-Nummer: 1214322-99-2