Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC408185-1G
PC408185-25G
PC408185-5G
APOSPC408185-1GEA
96
CHF
APOSPC408185-1G
APOSPC408185-25G
APOSPC408185-5G
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate 97%
Methyl difluoro(trimethylsilyl)acetate
Formel:
C₆H₁₂F₂O₂Si MW: 182,241 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973091 CAS-Nummer: 730971-66-1 UN: 1993 ADR: 3,III |