4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408155-25G PC408155-5G
APOSPC408155-25GEA 1090 CHF
APOSPC408155-25G APOSPC408155-5G
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol 94%
4,4,5,5,5-Pentafluoropent-2-en-1-ol
Formel: C₅H₅F₅O
MW: 176,085 g/mol
Siedepunkt: 134 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24842572
CAS-Nummer: 148757-93-1
UN: 1987
ADR: 3,III