3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408133-5G PC408133-1G
APOSPC408133-5GEA 193 CHF
APOSPC408133-5G APOSPC408133-1G
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline 94%
3-Chloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)aniline
Formel: C₉H₆ClF₆NO
MW: 293,593 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD18641846
CAS-Nummer: 1100832-66-3