4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-Ethyl-5-fluoro-o-guaiacol, 5-Ethyl-4-fluoro-2-hydroxyanisole
PC4081-1G PC4081-5G
APOSPC4081-1GEA 126 CHF
APOSPC4081-1G APOSPC4081-5G
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
4-Ethyl-5-fluoro-2-methoxyphenol
Formel: C₉H₁₁FO₂
MW: 170,181 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11101442
CAS-Nummer: 1065076-45-0