8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC408082-100G PC408082-50G
APOSPC408082-100GEA 975 CHF
APOSPC408082-100G APOSPC408082-50G
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride 95%
8-Fluorosulphonylperfluoro(2,5-dimethyl-3,6-dioxaoctanoyl) fluoride
Formel: C₈F₁₆O₅S
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16621332
CAS-Nummer: 4089-58-1
UN: 3265
ADR: 8,III