2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
1-(2-Chloro-3-fluorophenyl)ethanone
PC408052-1G
PC408052-5G
APOSPC408052-1GEA
73.1
CHF
APOSPC408052-1G
APOSPC408052-5G
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
2'-Chloro-3'-fluoroacetophenone
Formel:
C₈H₆ClFO MW: 172,584 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13194221 CAS-Nummer: 161957-57-9 |