2-Bromo-1,1-difluorocyclopropane
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC408051-1G PC408051-250MG
APOSPC408051-1GEA 1060 CHF
APOSPC408051-1G APOSPC408051-250MG
2-Bromo-1,1-difluorocyclopropane
2-Bromo-1,1-difluorocyclopropane
Formel: C₃H₃BrF₂
MW: 156.957 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD20622605
CAS-Nummer: 51326-64-8
UN: 1993
ADR: 3 III