4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
PC407013-1G PC407013-250MG
APOSPC407013-1GEA 312 CHF
APOSPC407013-1G APOSPC407013-250MG
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
4-Chloro-6-trifluoromethoxyquinoline
Formel: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247.601 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD02684224
CAS-Nummer: 927800-55-3