Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
PC405711-1G PC405711-250MG
APOSPC405711-1GEA 4990 CHF
APOSPC405711-1G APOSPC405711-250MG
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate 95%
Methyl (1S,2R,3R,8S)-4-(fluoromethyl)cubane-1-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁FO₂
MW: 194,202 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD30723460
CAS-Nummer: 1350822-06-8