2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC405702-1G
PC405702-250MG
APOSPC405702-1GEA
3350
CHF
APOSPC405702-1G
APOSPC405702-250MG
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
2-Amino-2-(3-fluorobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)acetic acid hydrochloride
Formel:
C₇H₁₀FNO₂·ClH MW: 195.619 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD29060099 CAS-Nummer: 1934367-59-5 |